Learn More
Thermo Scientific™ Racks et inserts pour bains à circulation réfrigérés et chauffants
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
Marque: Thermo Scientific™ 1600083
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Ces racks et inserts en acier inoxydable prennent en charge une variété de tubes et sont conçus pour être utilisés avec les circulateurs de bains réfrigérés et chauffés Thermo Scientific™.
Spécification
Portoir de racks ; Comprend des panneaux supérieur et inférieur sans trous | |
Types de bain A25B, A40, S21, S30 | |
Insert pour rack | |
Acier inoxydable |