Learn More
Thermo Scientific™ Racks CryoMed™
Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Capacité:
10 boîtes (pour le sang de cordon, modèle 4000610)
161 ampoules de 1,2 ml / 2 ml
161 ampoules de 4 ml / 5 ml
162 tiges, 5 à 6 ampoules / tige
40 paillettes de 0,25/0,5 ml
48 sachets de conservation de peau (2 étages)
76 ampoules de 1,2 ml / 2 ml
76 ampoules de 4 ml / 5 ml
77 tiges
Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (grands)
Cinq racks Cryo de 1,2 ml / 2 ml (petits)
Réglable, 10 positions
Trois racks Cryo de 4 ml / 5 ml (grands)
Trois racks Cryo de 4 ml / 5 ml (petits)
Type:
Rack de congélation pour canes
Rack pour boîtes
Rack pour paillettes
Rack pour tissus cutanés
Rack pour tubes (grands)
Rack pour tubes (petits)
Support de rack pour tubes
Conditionnement:
1 pièce
Description
Destinés à être utilisés avec les congélateurs Thermo Scientific™ CryoMed™.
- La garantie varie selon les pays, contactez-nous pour de plus amples informations.
Spécification
Spécification
| Description | 10 positions , réglable |
| À utiliser avec (équipement) | Compatible avec tous les congélateurs CryoMed |
| Capacité | Réglable, 10 positions |
| Type | Rack pour boîtes |