Learn More
Raffinose hydraté, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit. 10305960 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
Code produit. 10305960
Marque: Fisher Chemical R/0020/46
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
CAS 512-69-6
Point de fusion 80°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C18H32O16
Numéro MDL MFCD00006630
Quantité 25 g
Synonyme raffinose, gossypose, d-+-raffinose, melitose, melitriose, d-raffinose, 6g-alpha-d-galactosylsucrose, unii-n5o3qu595m, raffinose 8ci, beta-d-fructofuranosyl alpha-d-galactopyranosyl-1->6-alpha-d-glucopyranoside
Clé InChI MUPFEKGTMRGPLJ-ZQSKZDJDSA-N
SMILES OC[C@H]1O[C@@](CO)(O[C@H]2O[C@H](CO[C@H]3O[C@H](CO)[C@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Nom IUPAC (2S,3R,4S,5R,6R)-2-[[(2R,3S,4S,5R,6R)-6-[(2S,3S,4S,5R)-3,4-dihydroxy-2,5-bis(hydroxyméthyl)oxolan-2-yl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]méthoxy]-6-(hydroxyméthyl)oxane-3,4,5-triol ; pentahydrate
Poids moléculaire (g/mol) 504.44
CID PubChem 2724100
Poids de la formule 594.2814g/mol
Forme physique Solide