Description
- Veste de pluie
- Matériau : 100 % polyester avec revêtement PU 170 g/m²
- Couleur : jaune
- Veste longue avec capuche réglable, ourlet réglable, ourlet de manche élastique
- Rabat avant avec fermeture éclair et bouton-poussoir, deux poches latérales et rabat, confortables à porter
- Tailles : S-3XL
- Supplément pour grandes tailles à partir de XXL + 10 % ne pas laver, ne pas blanchir, ne pas sécher, ne pas repasser, ne pas nettoyer
Spécification
Spécification
| Dimensions | L |
| Sexe | Hommes |
| Matériau | Polyester |
| Couleur | Jaune |
| Type de bouchon | Fermeture à glissière |
| Jetable | Réutilisable |
| Type de produit | veste imperméable |