Learn More
Cytiva Marqueurs de poids moléculaire Rainbow™
Code produit. 10524395 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Concentration:
1,5 mg/ml
1 mg/ml
2 mg/ml
Plage:
12000 à 225000°Mr
3500 à 38000°Mr
Conditionnement:
250µL
Code produit. 10524395
Marque: Cytiva RPN756E
Surveillez la progression de l’électrophorèse protéique et évaluez l’efficacité du transfert ainsi que le poids moléculaire des protéines transférées sans coloration. Les marqueurs de poids moléculaire Cytiva Life Sciences™ Rainbow™ utilisent des couleurs brillantes bien distinctes pour confirmer plus facilement le transfert vers les membranes de transfert et son orientation.
Améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS. Les marqueurs prêts à être chargés fournissent des bandes plus nettes et plus intenses sur les gels et les transferts et améliorent l’espacement des bandes pour une détermination plus précise du poids moléculaire.
  • Les bandes multicolores précolorées haute intensité permettent de distinguer les protéines étroitement liées
  • Les marqueurs Rainbow à gamme complète (Mr de 12 000 à 225 000) utilisent dix protéines distinctes avec six couleurs différentes
  • Les marqueurs Rainbow à gamme haute (Mr de 12 000 à 225 000) utilisent huit protéines distinctes avec six couleurs différentes
  • Les marqueurs arc-en-ciel à gamme faible (Mr de 3500 à 38 000) utilisent sept protéines distinctes de cinq couleurs différentes
  • Pour une utilisation avec SDS-PAGE
  • Les couleurs brillantes et distinctives des marqueurs permettent une confirmation plus facile du transfert vers les membranes et de l’orientation.
  • Les marqueurs sont un mélange de protéines colorées individuellement qui sont combinées pour produire des bandes d’intensité de couleur égale. La concentration protéique approximative est de 1 à 2 mg/ml, selon le produit
  • Chaque format de 250 μl est suffisant pour une utilisation avec 50 minigels (10 × 8 cm) ou 25 gels de grande taille (20 × 20 cm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Marqueurs de poids moléculaire Rainbow améliorés pour permettre une identification plus rapide et plus simple des protéines sur les gels de polyacrylamide SDS.
Couleur Multi
Concentration 1,5 mg/ml
Type de produit Marqueur/échelle de poids moléculaire pour protéines
Forme Liquide
Formule Fournis prêts à l’emploi dans 305 % de glycérol, avec un tampon d’échantillon contenant de l’acide mercaptoéthanesulphonique (MESNA) en tant qu’agent réducteur
À utiliser avec (application) Pour les applications industrielles : Réactif analytique, recherche : huit protéines distinctes avec six couleurs différentes
Poids moléculaire 12 000 Mr
Quantité 250 μl
Plage 12000 à 225000°Mr
Conditions de stockage -15 à -30deg;C
Suffisant pour 50 minigels ou 25 grands gels
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P264-Se laver les mains soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: sodium dodecyl sulphate, mesna, Glycine,N,N'-1,2-ethanediylbis¢N-(carboxymethyl)-, sodium salt, hyd
  • UNKNOWN ACUTE-Le mélange contient 35.5% de composants dont la toxicité aiguë est inconnue.
  • UNKNOWN AQUATIC-Contient 32.5% de composants dont la toxicité pour le milieu aquatique est inconnue.