Learn More
Vitlab™ Bécher avec graduation
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
5000 ml
Conditionnement:
1 pièce
12 pièces
6 pièces
Description
- Bécher en polypropylène très transparent
- Pour préserver les marquages, ne pas nettoyer à plus de 60°C
- Autoclavable à 121°C (2 bar) selon la norme DIN EN 285
Spécification
Spécification
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 116 mm |
| Capacité (métrique) | 1000 ml |
| Matériau | PP (polypropylène) |
| Hauteur (métrique) | 170 mm |
| Quantité | Boîte de 6 |
| Type | Bécher |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Graduated | Oui |
| Certifications/Conformité | DIN EN 285 |
| Afficher plus |