Learn More
Fisherbrand™ Tablettes surélevées pour cuves en acier inoxydable
Code produit. p-7228781 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Bain à circulation chauffant numérique Fisherbrand™, 12 L
Bain à circulation chauffant numérique Fisherbrand™, 18 L
Bain à circulation chauffant numérique Fisherbrand™, 26 L
Bain à circulation chauffant numérique Fisherbrand™, 38 L
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 17571906
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Tablettes surélevées à utiliser avec les cuves en acier inoxydable.
  • À utiliser avec les bains à circulation chauffants numériques
  • Réversible
  • Permet deux profondeurs de tablette
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (équipement) Bain à circulation chauffant numérique Fisherbrand™, 12 L
Type Tablette surélevée