Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorhydrate de raloxifène
Code produit. 17201242 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
Code produit. 17201242
Marque: Thermo Scientific Chemicals 466500010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 82640-04-8 | C28H28ClNO4S, C28H27NO4S·HCl | 510.05 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 82640-04-8
Formule moléculaire C28H27NO4S·HCl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorhydrate de raloxifène
Quantité 1 g
Solubilité Solubilité de la solution aqueuse : .. Autres solubilités : soluble dans le DMSO
Point de fusion 263,0°C
Poids de la formule 510,04
Clé InChI BKXVVCILCIUCLG-UHFFFAOYSA-N
SMILES [H+].[Cl-].OC1=CC=C(C=C1)C1=C(C(=O)C2=CC=C(OCCN3CCCCC3)C=C2)C2=CC=C(O)C=C2S1
Nom IUPAC hydrogen 2-(4-hydroxyphenyl)-3-{4-[2-(piperidin-1-yl)ethoxy]benzoyl}-1-benzothiophen-6-ol chloride
Poids moléculaire (g/mol) 510.05
compliance-icons
Identifiant produit
  • Raloxifene hydrochloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1A
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H360-Peut nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Raloxifene hydrochloride