Learn More
Raltégravir Potassium, Mikromol™
Code produit 30051096
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30051096 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30051096 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM3375.00
 Article restreint
Expédition estimée: 23-11-2026
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Raltégravir Potassium
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Raltegravir potassium salt
CAS 871038-72-1
Noms d’analytes ou de composants Raltegravir potassium salt
Conditions d’expédition Température ambiante
Formule moléculaire C20 H20 F N6 O5 . K
Certifications/Conformité ISO 17034
Synonyme 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, potassium salt (1:1), 4-Pyrimidinecarboxamide, N-[(4-fluorophenyl)methyl]-1,6-dihydro-5-hydroxy-1-methyl-2-[1-methyl-1-[[(5-methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)carbonyl]amino]ethyl]-6-oxo-, monopotassium salt (9CI), Isentress, MK 0518, Raltegravir potassium
Formule InChI InChI=1S/C20H21FN6O5.K/c1-10-25-26-17(32-10)16(30)24-20(2,3)19-23-13(14(28)18(31)27(19)4)15(29)22-9-11-5-7-12(21)8-6-11;/h5-8,28H,9H2,1-4H3,(H,22,29)(H,24,30);/q;+1/p-1
SMILES [K+].CN1C(=O)C(=C(N=C1C(C)(C)NC(=O)c2oc(C)nn2)C(=O)NCc3ccc(F)cc3)[O-]
Nom IUPAC potassium ;4-[(4-fluorophényl)méthylcarbamoyl]-1-méthyl-2-[2-[(5-méthyl-1,3,4-oxadazole-2-carbonateyl)amino]propan-2-yl]-6 -oxopyrimidine-5-olate
Poids moléculaire (g/mol) 482.51
Quantité 100 mg
Poids de la formule 482,1116 g/mol