Learn More
Raltitrexed, MedChemExpress
Code produit. 16495136
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
10 mg
50 mg
100 mg
Code produit. 16495136
Marque: Medchem Express HY10821
MedChemExpress Raltitrexed is an antimetabolite drug used in chemotherapy, acting by inhibiting thymidylate synthase.
Raltitrexed is an antimetabolite drug used in chemotherapy, acting by inhibiting thymidylate synthase.
Spécification
Nom chimique ou matériau Raltitrexed
Forme physique Powder
CAS 112887-68-0
Couleur Off-White
Quantité 100 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C21H22N4O6S
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Synonyme ZD1694 D1694 ICI-D1694
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (63.25 mM)
SMILES CC(NC1=O)=NC2=C1C=C(CN(C)C3=CC=C(C(N[C@H](C(O)=O)CCC(O)=O)=O)S3)C=C2
Poids moléculaire (g/mol) 458.49
Poids de la formule 458.49
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.