Learn More
Brannan™ Hydromètre-télémètre
GREENER_CHOICE
Code produit. 12841428
Click to view available options
Plage de densité relative:
0,70 à 1,00 g/ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12841428
Marque: Brannan™ 10/530/0
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Densimètre de recherche de plages Brannan, plage de densité relative : 0,70 à 1,00 g/ml, précision : +/-0,1 g/ml, type ballast : Grenaille d’acier, certifications / conformité : ISO 650, 916, quantité : 1Pack
Spécification
Quantité 1Pack
Type Hydromètre-télémètre
Précision ±0,01 g/ml
Certifications/Conformité ISO 650, 916
Type de lest Grenaille d’acier
Plage Baumé 0,70 à 1
À utiliser avec (application) Mesure de la densité relative
Plage de densité relative 0,70 à 1,00 g/ml