Learn More
OHAUS™ Ranger™ Count 4 000
Tous les produits Ohaus Produits
Click to view available options
Capacité:
3,00 kg
6,00 kg
15,00 kg
30,00 kg
Modèle:
RC41M15
RC41M15-M
RC41M3
RC41M3-M
RC41M30-M
RC41M6-M
Conditionnement:
1 pièce
Description
ulliUn boîtier en métal robuste et des pieds en caoutchouc antidérapants assurent la protection, la stabilité et la longue durée de vie du produit nécessaires pour les pesées industrielles difficiles/liliDes performances de pesée et de comptage précises sont garanties grâce à une résolution de comptage interne de 1:1 500 000 et un logiciel d’optimisation automatique qui permettent de limiter les erreurs/liliFacile à utiliser avec le logiciel SmarTexttrade;, un affichage de comptage central et des touches Sample (échantillon) et Tare dédiées/li/ul
Spécification
Spécification
| Autonomie de la batterie | 210 heures avec batterie rechargeable |
| Type de connexion | Port de communication facile d’accès, comprenant RS232 standard (inclus) et RS232 secondaire, USB ou Ethernet (accessoires vendus séparément) |
| Structure | Boîtier en aluminium moulé robuste, plateforme en acier inox |
| Capacité | 3,00 kg |
| Type d’affichage | LCD rétroéclairé à 3 fenêtres, 3 LED de pesée de contrôle couleur |
| Précision affichage | 0,100000 g |
| Linéarité | 0,200000 g |
| Modèle | RC41M3 |
| Reproductibilité | 0,200000 g |
| Température (métrique) en fonctionnement | -10°C à +40°C |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction