Learn More
Ranitidine EP Impureté H, Mikromol™
Code produit 30051007
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30051007 25 mg 25mg
30052268 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30051007 Fournisseur Mikromol Code fournisseur MM0086.080025
Découvrir Mikromol - Votre source de confiance pour des normes de référence pharmaceutiques de haute qualité. Soutenir une analyse précise et conforme avec ISO Matériaux accrédités ISO 17034 conçus pour garantir la confiance dans chaque résultat.
Ranitidine EP Impureté H
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau N-Methyl-2-nitroacetamide
CAS 72078-82-1
Noms d’analytes ou de composants N-Methyl-2-nitroacetamide
Conditions d’expédition Ice pack (-20°C)
Formule moléculaire C3 H6 N2 O3
Certifications/Conformité ISO 17025
Synonyme Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ranitidine Imp. H (EP), N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Impurity H, Ranitidine Impurity H
Formule InChI InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6)
SMILES CNC(=O)C[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC N-méthyl-2-nitroacétamide
Poids moléculaire (g/mol) 118.09
Quantité 25 mg
Poids de la formule 118.0378 g/mol