Learn More
Ranitidine EP Impureté H, Mikromol™
Description
Ranitidine EP Impureté H
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| CAS | 72078-82-1 |
| Noms d’analytes ou de composants | N-Methyl-2-nitroacetamide |
| Conditions d’expédition | Ice pack (-20°C) |
| Formule moléculaire | C3 H6 N2 O3 |
| Certifications/Conformité | ISO 17025 |
| Synonyme | Ranitidine Hydrochloride Imp. H (EP), Ranitidine Imp. H (EP), N-Methyl-2-nitroacetamide, Ranitidine Hydrochloride Impurity H, Ranitidine Impurity H |
| Formule InChI | InChI=1S/C3H6N2O3/c1-4-3(6)2-5(7)8/h2H2,1H3,(H,4,6) |
| SMILES | CNC(=O)C[N+](=O)[O-] |
| Nom IUPAC | N-méthyl-2-nitroacétamide |
| Afficher plus |