Learn More
Invitrogen™ Kits ELISA RANTES humain
Mesurez les niveaux de régulation lors de l’activation, les cellules T normales exprimées et sécrétées (RANTES) dans le sérum humain, le plasma, les extraits de tissus, les échantillons d’urine et de surnageant de culture.
Marque: Invitrogen™ EHRNTS5
Code nomenclature Nacres: NA.84
Informations supplémentaires : Poids : 0.10000kg
Description
Dosez les doses de RANTES (régulées lors de l’activation, les concentrations normales de cellules T exprimées et sécrétées) dans le sérum humain, le plasma, les extraits de tissus, les échantillons d’urine et de surnageant de culture grâce à nos kits ELISA RANTES pour humains Invitrogen™.
Ces kits ELISA RANTES pour humains utilisent des paires d’anticorps de revêtement et de détection prétitrés et appariés pour obtenir une mesure sensible et précise des ANTES (régulées par activation, cellules T normales exprimées et sécrétées) dans des échantillons à 50 μl par puits. Sont également inclus l’étalon de protéine recombinante étalonnée, la streptavidine-HRP, la solution de substrat TMB et la solution d’arrêt. Les kits complets contiennent des plaques préenduites de bandes à 96 puits et des réactifs optimisés pour le lot. Tous les composants subissent des tests de contrôle de la qualité afin de minimiser la variabilité de lot à lot.Cible : RANTES humaines naturelles et recombinantes (régulées lors de l’activation, cellules T normales exprimées et sécrétées)
Format : ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents
Mesure : Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm
Plage de dosage : 51,2 à 2000 pg/ml
Sensibilité : < 2pg/mL
Précision : CV intradosage < 10%; inter-assay CV < 10%
Types d’échantillon : Surnageant de culture cellulaire, urine, sérum, plasma (EDTA, citrate de sodium et héparine)
Durée totale du dosage : 3 heures
Taille de l’échantillon : 50 μl
Spécificité : Aucune réaction croisée significative avec l’eotaxine humaine, GROα, GROβ, MIP-1α, MIP-1β, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNα, IFNγ, IL-1α, IL-1β, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFα ou TNFβ, ou RANTES de rat
Comprend : les kits complets contiennent des plaques d’anticorps préenduites, des anticorps de détection, des tampons, des diluants, des étalons et des substrats.
Spécification
P13501 | |
2 pg/ml | |
Biotine | |
Kit ELISA | |
Aucune réaction croisée significative avec l’éotaxine, GROa, GROß, MIP-1a, MIP-1ß, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MCP-4, G-CSF, GM-CSF, IFNa, IFNg, IL-1a, IL-1ß, IL-1RA, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-17, TNFa, TNFß humains ou RANTES de rat. | |
Humaine | |
6352 | |
< 12 % | |
Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Solution d‘arrêt, 55 ml, Solution d’arrêt, 55 ml | |
Absorbance à 450 nm moins absorbance à 550 nm | |
5 x 96 tests | |
Plasma, 1 μl ; Sérum, 1 μl ; Surnageant, 50 μl ; Urine, 50 μl | |
Humaine | |
3 h |
51,2-2000 pg/ml | |
Kit ELISA RANTES humain | |
ELISA colorimétrique (substrat TMB) dans la plaque de bandelette à 96 puits transparents | |
Sérum, Surnageant, Surnageant, Urine | |
5 x 96 puits de microplaques | |
Lecteur de microplaques colorimétriques | |
D17S136E,RANTES,SCYA5,SIS-delta,SISd,TCP228,eoCP | |
< 10 % | |
HRP | |
CV intra-dosage <10 % ; CV inter-dosage <10 % | |
RUO | |
2°C à 8°C | |
1 h 20 min |