Learn More
Rapamycin, MedChemExpress
Code produit. p-200096836
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
5 g
Code produit. 16451546
Marque: Medchem Express HY10219
MedChemExpress Rapamycin (Sirolimus; AY 22989) is a potent and specific mTOR inhibitor with an IC50 of 0.1 nM in HEK293 cells. Rapamycin binds to FKBP12 and specifically acts as an allosteric inhibitor of mTORC1. Rapamycin is an autophagy activator, an immunosuppressant.
Rapamycin (Sirolimus
Spécification
Nom chimique ou matériau Rapamycin
CAS 53123-88-9
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C51H79NO13
Quantité 500 mg
Synonyme Sirolimus AY-22989
Informations sur la solubilité DMSO : 125 mg/mL (136.74 mM; Need ultrasonic) ∣Ethanol : 50 mg/mL (54.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@]1(O)[C@@H](CC[C@@H](C[C@@H](/C(C)=C/C=C/C=C/[C@H](C[C@@H](C)C([C@@H]([C@@H](/C(C)=C/[C@H]2C)O)OC)=O)C)OC)O1)C)C(N3CCCC[C@H]3C(O[C@@H](CC2=O)[C@@H](C[C@H]4C[C@H]([C@H](O)CC4)OC)C)=O)=O
Poids moléculaire (g/mol) 914.17
Poids de la formule 914.17
Pourcentage de pureté 98.0%
Qualité Research
Forme physique Powder
À utiliser avec (application) Cancer-Kinase/protease
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.