Learn More
Thermo Scientific™ Kit de dosage de protéines Pierce™ Rapid Gold BCA
Code produit. 15877522 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
20 ml
250 ml
500 ml
Conditionnement:
20mL
250mL
500mL
Stockage à 4°C
Code produit. 15877522
Marque: Thermo Scientific™ A53227
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Stockage à 4°C
Le kit de dosage protéique BCA doré rapide Thermo Scientific™ Pierce™ est un dosage à deux composants, haute précision, compatible avec les détergents, optimisé pour mesurer (à 480 nm) la concentration protéique totale par rapport à la courbe d’étalonnage protéique des concentrations connues.
  • Un dosage rapide, à deux composants, de haute précision et compatible avec les détergents, optimisé pour déterminer la concentration protéique totale
  • Peut être utilisé pour évaluer les rendements dans les lysats cellulaires entiers et les fractions des colonnes d’affinité, ainsi que pour la surveillance de la contamination protéique dans les applications industrielles
  • Le dosage maintient les caractéristiques clés du dosage traditionnel BCA, mais permet une incubation rapide et à température ambiante similaire aux méthodes de liaison aux colorants
  • Fournit une précision comparable, mais avec une incubation à température ambiante de 5 minutes et mesurée à 480 nm
  • Cette amélioration élimine le besoin d’attendre ou d’exposer les échantillons à des températures élevées pour fournir rapidement les résultats
  • Présente une variation protéine-protéine similaire à celle du dosage traditionnel des protéines BCA et moins de variation protéine-protéine que les méthodes de dosage des protéines de liaison aux colorants (Bradford)
  • Non affecté par les concentrations typiques de la plupart des détergents ioniques et non ioniques
  • La plage de fonctionnement linéaire du BSA est comprise entre 20 et 2 000 µg/ml
  • Conserver au réfrigérateur entre 2°C et 8°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Plage de dosage 20 à 2 000 μg/ml
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur (entre 2 et 8°C).
Doser Dosage BCA Rapid Gold
Méthode de détection Colorimétrique
Gamme de produits Pierce
Type de produit Test d’analyse quantitative des protéines
Spécificité Non spécifique à la cible
À utiliser avec (application) Détection basée sur une solution, absorbance
À utiliser avec (équipement) Spectrophotomètre, lecteur de microplaques
Quantité 20 ml
Conditions d’expédition Glace