Learn More
Gestigkeit Harry™ Incinérateurs rapides
Code produit. 10489692
Click to view available options
Tension:
220 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Code produit. 10489692
Marque: Gestigkeit Harry™ SVR/E
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Règlementaire : Cet article est soumis à éco-contribution.
Minéralisateur 8 postes
• Température 950°C
• Pour incinération, minéralisation, évaporation, séchage
• Avec ou sans affichage numérique
• Permet d'atteindre très rapidement jusqu'à 950°C pour remplacer avantageusement un four à moufle
• L'étage supérieur de préchauffage et d'évaporation comprend 8 orifices φ 35mm pouvant recevoir des creusets φ max. 50mm
• L'étage inférieur, ou berceau de minéralisation, permet l'incinération rapide
• Les creusets peuvent être placés en biais pour une meilleure visibilité
• Sécurité: l'ouverture du couvercle coupe automatiquement la chauffe
• Construction acier inox et isolation fibre de céramique sans amiante
• Minéralisateur standard
• Réglage température par potentiomètre
• Minéralisateur rapide
• Standard
Spécification
max. (métrique) 950°C
Type Incinérateur rapide
Matériau Acier inoxydable
Poids (métrique) 7 kg
Alimentation électrique 230 V 2500 W
Tension 230 V
Puissance 2500 w