Learn More
Gestigkeit Harry™ Incinérateurs rapides
Click to view available options
Tension:
220 V
230 V
Conditionnement:
1 pièce
Description
Minéralisateur 8 postes
• Température 950°C
• Pour incinération, minéralisation, évaporation, séchage
• Avec ou sans affichage numérique
• Permet d'atteindre très rapidement jusqu'à 950°C pour remplacer avantageusement un four à moufle
• L'étage supérieur de préchauffage et d'évaporation comprend 8 orifices φ 35mm pouvant recevoir des creusets φ max. 50mm
• L'étage inférieur, ou berceau de minéralisation, permet l'incinération rapide
• Les creusets peuvent être placés en biais pour une meilleure visibilité
• Sécurité: l'ouverture du couvercle coupe automatiquement la chauffe
• Construction acier inox et isolation fibre de céramique sans amiante
• Minéralisateur standard
• Réglage température par potentiomètre
• Minéralisateur rapide
• Standard
• Température 950°C
• Pour incinération, minéralisation, évaporation, séchage
• Avec ou sans affichage numérique
• Permet d'atteindre très rapidement jusqu'à 950°C pour remplacer avantageusement un four à moufle
• L'étage supérieur de préchauffage et d'évaporation comprend 8 orifices φ 35mm pouvant recevoir des creusets φ max. 50mm
• L'étage inférieur, ou berceau de minéralisation, permet l'incinération rapide
• Les creusets peuvent être placés en biais pour une meilleure visibilité
• Sécurité: l'ouverture du couvercle coupe automatiquement la chauffe
• Construction acier inox et isolation fibre de céramique sans amiante
• Minéralisateur standard
• Réglage température par potentiomètre
• Minéralisateur rapide
• Standard
Spécification
Spécification
| max. (métrique) | 950°C |
| Type | Incinérateur rapide |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids (métrique) | 7 kg |
| Alimentation électrique | 230 V 2500 W |
| Tension | 230 V |
| Puissance | 2500 w |