Learn More
Thermo Scientific™ Réactif RapID™ Nitrate B
Click to view available options
Quantité:
15 ml/flacon
Conditionnement:
15mL
Description
Effectuez le test nitrite Thermo Scientific™ RapID™ à l’aide du réactif de nitrate B Thermo Scientific RapID.
Ce produit est utilisé avec les systèmes suivants : RapID CB PLUS (R8311008), RapID NF PLUS (R8311005), RapID ONE (R8309002), RapID NH (R8311001), RapID STAPH PLUS (R8309003) et RapID NH (R8311001).
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin .
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie de la marque Thermo Scientific, regroupant des tests manuels performants, semi-automatisés et entièrement automatisés ainsi qu’ une gamme complète de milieux et de produits de diagnostic, offrant une solution complète et rapide avec la qualité dont vous avez besoin .
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | 2°C à 8°C |
| Description | Réactif RapID Nitrate B |
| Marquage CE | Oui |
| Format | Flacon |
| À utiliser avec (équipement) | RapID CB PLUS System (R8311008), RapID NF PLUS System (R8311005), RapID ONE System (R8309002), RapID NH System (R8311001), RapID STAPH PLUS System (R8309003, RapID NH System (R8311001) |
| Type d’emballage | 1 boîte |
| Quantité | 15 ml/flacon |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.