Learn More
R&D Systems™ Rapid Tissue Preservation Solution
Code produit 18649580 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Conditionnement:
10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18649580 10 ml 10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18649580 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBP312177
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Gamme de produits Novus
Quantité 10 ml
À utiliser avec (application) Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin