Learn More
Thermo Scientific™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated)
Code produit. p-200112447
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
Code produit. 10016442
Marque: Thermo Scientific™ CM0866B
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with this selective medium.
Selectively enrich Salmonella spp. from food and environmental specimens with Thermo Scientific™ Oxoid™ Rappaport-Vassiliadis Soya Peptone Broth (Dehydrated). Rappaport- Vassiliadis Soya Peptone Broth selects for Salmonella species by exploiting their characteristics when compared with other Enterobacteriaceae, such as the ability to survive at relatively high osmotic pressure, multiply at relatively low pH values, be relatively more resistant to malachite green, and have relatively less demanding nutritional requirements1.
Utilisez le bouillon peptone soja de Rappaport-Vassiliadis pour l’enrichissement sélectif des Salmonella spp. dans les échantillons alimentaires et environnementaux.
  • Sélectif : le vert malachite, le faible pH et la forte concentration en chlorure de magnésium inhibent de nombreuses bactéries gram-positif, tout en garantissant un enrichissement sélectif pour les salmonelles.
  • Des performances supérieures au bouillon d’enrichissement au sélénite et au bouillon tétrathionate pour l’enrichissement des salmonelles, à l’exception des Salmonella Typhi1
Le bouillon soja de Rappaport-Vassiliadis repose sur la nouvelle formulation décrite par van Schothorst et al.3, et est recommandé comme milieu d’enrichissement sélectif pour l’isolement des salmonelles dans des échantillons alimentaires et environnementaux. Il peut également être utilisé pour isoler les salmonelles des matières fécales humaines sans avoir besoin de pré-enrichissement. Il s’agit d’une modification du bouillon d’enrichissement de Rappaport Vassiliadis décrit précédemment par van Schothorst et Renauld4. Les modifications de l’ancienne formule sont les suivantes :
  1. L’ajout de phosphate d’hydrogène de dipotassium afin de mettre en tampon le milieu de sorte que le pH soit maintenu pendant le stockage du bouillon préparé.
  2. Clarification de la concentration optimale en chlorure de magnésium 6H2O.
Les deux modifications sont connues pour améliorer la fiabilité de bouillon d’enrichissement1. Peterz et al.3 ont également mis en évidence l’importance de la concentration en chlorure de magnésium dans le milieu final.
Le bouillon peptone soja de Rappaport-Vassiliadis repose sur la nouvelle formulation et est recommandé comme milieu d’enrichissement sélectif pour l’isolement des salmonelles dans des échantillons alimentaires et environnementaux. Il peut également être utilisé pour isoler les salmonelles des matières fécales humaines sans avoir besoin de pré-enrichissement.
Les produits ne sont pas tous disponibles dans tous les pays. Veuillez nous contacter.
Les produits Remel™ et Oxoid™ font désormais partie intégrante de la marque Thermo Scientific
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certifications/Conformité Référence industrielle : ISO, NMKL.
Description Bouillon peptone soja de Rappaport-Vassiliadis (RVS) (déshydraté)
Forme Poudre
Type de produit Milieux de culture déshydratés
Quantité 500 g
Rendement Pour 18,7 L de milieu