Learn More
Invitrogen™ Rat anti-Mouse IgG1 (Heavy chain) Secondary Antibody, HRP
Description
This product may be used in a direct ELISA or as a detection reagent in a sandwich ELISA together with MA5-16782 as the capture reagent. Rat anti Mouse IgG1 Heavy Chain antibody, clone LO-MG1-2 recognizes murine IgG1, and does not bind other mouse immunoglobulin classes or subclasses.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigène | Mouse IgG1 (Heavy chain) |
| Applications | ELISA, Western Blot |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | LO-MG1-2 |
| Concentration | 1 mg/mL |
| Conjugué | HRP |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.01% thimerosal |
| Espèces hôtes | Rat |
| Immunogène | Monoclonal mouse IgG1. |
| Méthode de purification | Affinity chromatography |
| Mehr anzeigen |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.