Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de CRP de rat
Description
Includes
- Plaque ELISA préenduite
- Anticorps de détection. Avec pré-titration, anticorps conjugué à la HRP
- Standard. Protéine pour générer une courbe étalon et étalonner des échantillons
- Poudre de tampon de lavage Tris
- Solution de substrat. Solution de tétraméthylbenzidine (TMB)
- Solution d’arrêt
- Certificat d’analyse. Instructions spécifiques au lot pour la dilution des réactifs
Le test ELISA pour protéine C réactive de rat (CRP) quantifie le CRP de rat dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de rat. Le dosage reconnaîtra exclusivement le Rt CRP naturel et recombinant. Principe de la méthode Le test ELISA sandwich en phase solide du CRP de rat (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | P48199 |
| Plage de dosage | 2-133 ng/ml |
| Sensibilité du dosage | 2 ng |
| Conjugué | HRP |
| Type de produit | Kit ELISA |
| Type d’échantillon | Sérum, Surnageant, Supernatant, Urine |
| Espèces cibles | Rat |
| À utiliser avec (application) | ELISA |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | 25419 |
| Afficher plus |
Usage exclusivement réservé à la recherche