missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Rat Carboxypeptidase-B Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7245746
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
25 μg
250 μg
5 μg
50 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
250µg
25µg
500µg
50µg
5µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17882583

Marque: Gibco™ 40000100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Rat Carboxypeptidase-B is a 35.1 kDa protein consisting of 307 amino acids. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

Three different procarboxypeptidases A and two different procarboxypeptidases B have been isolated. The B1 and B2 forms differ from each other mainly in isoelectric point. Carboxypeptidase B1 is a highly tissue-specific protein and is a useful serum marker for acute pancreatitis and dysfunction of pancreatic transplants. It is not elevated in pancreatic carcinoma.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion P19223
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 24271
Poids moléculaire 35.1 kDa
Nom Rat Carboxypeptidase-B
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène 0910001A18Rik; 1810063F02Rik; 2210008M23Rik; AI504870; carboxypeptidase B; carboxypeptidase B1; carboxypeptidase B1 (tissue); Cpb; Cpb1; Pancreas-specific protein; pancreatic carboxypeptidase B; pancreatic carboxypeptidase B1; PASP; PCPB; procarboxypeptidase B; protaminase; tissue carboxypeptidase B
Nom usuel Carboxypeptidase B1
Symbole de gène(s) CPB1
Activité biologique Carboxypeptidase-B sequentially cleaves C terminal K and R residues.
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence ASGHSYTKYN NWETIEAWIQ QVATDNPDLV TQSVIGTTFE GRNMYVLKIG KTRPNKPAIF IDCGFHAREW ISPAFCQWFV REAVRTYNQE IHMKQLLDEL DFYVLPVVNI DGYVYTWTKD RMWRKTRSTM AGSSCLGVDP NRNFNAGWCE VGASRSPCSE TYCGPAPESE KETKALADFI RNNLSTIKAY LTIHSYSQMM LYPYSYDYKL PENYEELNAL VKGAAKELAT LHGTKYTYGP GATTIYPAAG GSDDWSYDQG IKYSFTFELR DTGFFGFLLP ESQIRQTCEE TMLAVKYIAN YVREHLY
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 95% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis