Learn More
Gibco™ Rat IFN-beta Recombinant Protein
Code produit. 10414383
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 x 10⊃5 U
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. Quantité unitSize
10414383 1 x 10⊃5 U 1 pièce
1 options
Code produit. 10414383
Marque: Gibco™ PRC4024
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Rat IFN-beta Recombinant Protein
Rat IFN-beta Recombinant Protein for Western Blot, IHC, ELISA, Ctrl, FN
IFN-β is involved in immune responses against viral infection.
Approved for shipment at Room Temperature or on Wet or Dry Ice.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Cell Culture
Identification génétique (Entrez) 24481
Poids moléculaire 19.7 kDa
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 1 x 10⊃5 U
Alias de gène IFN-β
Espèces Rat
Contenu et stockage Store in refrigerator (2–8°C).
Niveau d’endotoxines 1 EU/vial
Poids 2.4 x 10^5 units
Conditions d’expédition Approved for shipment on Wet or Dry Ice
Système d’expression Mammalian
Famille de protéines Cytokines & Receptors
Forme protéique Recombinant, Ligand
Forme Lyophilized
Sous-type de protéine Interferons
Catégorie de recherche Immunology, Virology, Signal Transduction
Gamme de produits Gibco
Pureté ou qualité 90 %
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.