Learn More
Gibco™ Rat IL-13 (113 aa) Recombinant Protein, PeproTech®
Code produit. 17882613
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17882613
missing translation for 'mfr': Gibco™ 40016L100UG
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Recombinant Protein
Recombinant Rat IL-13 a 12.3 kDa protein consisting of 113 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis
IL-13 is an immunoregulatory cytokine produced primarily by activated Th2 cells, and is involved in regulating inflammatory and immune responses. IL-13 down-regulates macrophage activity, thereby inhibiting the production of pro-inflammatory cytokines and chemokines, and is involved in allergen-induced asthma through mechanisms independent of IgE and eosinophils. IL-13 also regulates several stages of B cell maturation and differentiation, up-regulates CD23 and MHC class II expression, and promotes IgE isotype switching of B cells. Structurally, IL-13 closely resembles IL-3, IL-4, IL-5 and GM-CSF. The gene encoding IL-13, IL3, IL5, IL4, and CSF2 form a cytokine gene cluster on chromosome 5q, with the IL-13 gene particularly close to IL4.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Numéro d’adhésion P42203
À utiliser avec (application) ELISA, Functional Assay, Western Blot
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 116553
Poids moléculaire 12.3 kDa
Nom Rat IL-13 (113 aa)
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène ALRH; ALRH antibody; BHR1; il 13; Il13; Il-13; IL-13; cytokine; ILN; Interleukin; interleukin 13; Interleukin13; interleukin-13; interleukin-13 precursor; L13; MGC116786; MGC116788; MGC116789; NC30; NC30 antibody; P600; P600 antibody; T-cell activation protein P600
Nom usuel IL-13
Symbole de gène(s) Il13
Activité biologique The ED50 was determined by the dose-dependent proliferation of TF-1 cells is ≤ 5.0 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^5 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence TPGPVRRSTS PPVALRELIE ELSNITQDQK TSLCNSSMVW SVDLTAGGFC AALESLTNIS SCNAIHRTQR ILNGLCNQKA SDVASSPPDT KIEVAQFISK LLNYSKQLFR YGH
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt