missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gibco™ Rat IL-21 Recombinant Protein, PeproTech®

Code produit. p-7245902
Click to view available options
Quantité:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
250 μg
500 μg
Conditionnement:
100µg
10µg
1mg
250µg
2µg
500µg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Code produit. 17834243

Marque: Gibco™ 40041100UG

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Recombinant Protein

Recombinant Rat IL-21 is a 15.3 kDa protein containing 130 amino acid residues. This product is shipped at ambient temperature. For storage, handling and reconstitution information, please see the lot-specific Certificate of Analysis

IL-21 is a 17 kDa immunomodulatory cytokine produced mainly by Natural Killer Cells (NKT), T helper (Th) 17 and T follicular helper (TFH) cells. In TFH cells, IL-21 expression leads to autocrine signaling through the IL-21 receptor (IL-21R) and STAT3, which leads to additional transcriptional activation by Bcl6. As with IFN gamma for Th1 and IL-4 for Th2 cells, IL-21 is critical for TFH cell development and effector function. IL-21 plays a role in T cell-dependent B cell differentiation into plasma cells and memory cells, stimulation of IgG production and induction of apoptotic signaling in naive B cells. In Th17 cells, IL-21 expression and autocrine feedback through STAT3, IRF4 and ROR gamma t lead to upregulation of the IL-23R, thereby preparing Th17 cells for maturation and maintenance by the inflammatory cytokine IL-23. While upregulating IRF4 and ROR gamma t, IL-21 also mediates the downregulation of Foxp3. IL-21 deficient mice are protected from developing colitis upon chemical treatment by their inability to upregulate Th17-associated molecules. In comparison, elevated levels of IL-21 are present in chemically-induced colitis mouse models.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Numéro d’adhésion A3QPB9
À utiliser avec (application) Functional Assay
Formule protein with no preservative
Identification génétique (Entrez) 365769
Poids moléculaire 15.3 kDa
Nom Rat IL-21
Quantité 100 μg
Source E. coli
État réglementaire RUO
Concentration en endotoxines <1 EU/ μg
Alias de gène CVID11; C x 2; il 21; IL21; IL-21; ILN; Interleukin; interleukin 21; Interleukin21; interleukin-21; interleukin-21 isoform; porcine interleukin-21; Za11
Nom usuel IL-21
Symbole de gène(s) IL21
Activité biologique Determined by its ability to stimulate the proliferation of human ANBL-6 cells. The expected ED50 is ≤ 0.5 ng/ml, corresponding to a specific activity of ≥ 2 x 10^6 units/mg
Conjugué Unconjugated
Recombinant Recombinant
Séquence MHKSSPQRPD HLLIRLRHLM DIVEQLKIYE NDLDPELLTA PQDVKGQCEH EAFACFQKAK LKPSNTGNNK TFINDLLAQL RRRLPAKRTG NKQRHMAKCP SCDLYEKKTP KEFLERLKWL LQKMIHQHLS
Contenu et stockage -20°C
Système d’expression E. coli
Forme Lyophilized
Pureté ou qualité ≥ 98% by SDS-PAGE gel and HPLC analyses.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis