Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA IL-6 platine pour rat eBioscience™
Code produit. 15552057
Click to view available options
Quantité:
10 x 96 tests
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
10 pièces
Code produit. 15552057
Marque: Invitrogen™ BMS625TEN
Includes
  • Sachet(s) en aluminium avec une plaque Microwell enduite d’anticorps monoclonal à IL-6 de rat
  • Anticorps monoclonal IL-6 anti-rat conjugué à la biotine
  • Streptavidine-HRP
  • Étalon IL-6 de rat lyophilisé, 4 ng/ml après reconstitutionDiluant calibrateur
  • Concentrat de tampon de dosage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20 et 10 % BSA)
  • Concentrat de tampon de lavage 20 x (PBS avec 1 % Tween 20)
  • Solution de substrat (tétraméthyl-benzidine)
  • Solution d’arrêt (acide phosphorique 1M)
  • Colorant bleu
  • Colorant vert
  • Colorant rouge
  • Films adhésifs
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de l’interleukine6 de rat (IL-6 Rt) permet de quantifier l’IL-6 Rt dans le sérum de rat ou le milieu de culture cellulaire.Le dosage reconnaîtra exclusivement l’IL-6 de rat naturelle et recombinante.Principe de la méthode Le test ELISA (essai immuno-enzymatique) sandwich en phase solide pour IL-6 de rat est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée.Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie.Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture).Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable.L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine.Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot.Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’interleukine 6 (IL-6) est une protéine de 26 kD multifonctionnelle initialement découverte dans le milieu des cellules fibroblastoïdes stimulées par l’ARN. L’IL-6 semble être directement impliquée dans les réponses qui se produisent après l’infection et les lésions cellulaires, et elle peut s’avérer aussi importante que l’IL-1 et le TNF-a dans la régulation de la réponse de phase aiguë. L’IL-6 est produite par des fibroblastes, des cellules T activées, des monocytes activés ou des macrophages et des cellules endothéliales. L’IL-6 agit sur une variété de cellules, y compris les cellules souches myéloïdes, les cellules T, les cellules B et les hépatocytes. En outre, l’IL-6 semble interagir avec l’IL-2 dans la prolifération des lymphocytes T. L’IL-6 potentialise l’effet prolifératif de l’IL-3 sur les progéniteurs hématopoïétiques multipotentiels. L’IL-6 joue un rôle essentiel dans la différenciation des cellules B en cellules plasmatiques. Elle est un puissant facteur de croissance pour le plasmacytome et le myélome. L’IL-6 est un supplément de culture très utile pour la génération d’un grand nombre d’hybridomes produisant des anticorps. Principalement produite à des sites d’inflammation aiguë et chronique, l’IL-6 est sécrétée dans le sérum et induit une réponse inflammatoire transcriptionnelle par le biais du récepteur de l’interleukine 6, alpha. Le fonctionnement de l’IL-6 est impliqué dans une grande variété d’états pathologiques associés à l’inflammation, y compris le diabète sucré et l’arthrite rhumatoïde juvénile systémique.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P20607
Plage de dosage 31,3-2,000 pg/ml
Sensibilité du dosage 12,0 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit Kit ELISA
Type d’échantillon Sérum, Surnageant
Espèces cibles Rat
À utiliser avec (application) ELISA
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 24498
Symbole de gène(s) ILg6,Ifnb2
Coefficient de variation inter-dosage 10%
Coefficient de variation intra-dosage 5
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Diluant d’échantillon, Concentrat de tampon de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 10 x 96 tests
État réglementaire RUO
Volume d’échantillon Sérum, 50 μl ; surnageant, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme Interféron-bêta 2, facteur de stimulation des cellules B, 2HGF
Cible Rat
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 3 heures 10 min.
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche