Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA d’insuline (rat)
Code produit. 15475383
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
1 kit
Code produit. 15475383
Marque: Invitrogen™ ERINS
Kit ELISA sandwich
Le test ELISA de l’insuline de rat (CXCL) quantifie l’insuline Rt dans le sérum, le plasma ou le milieu de culture cellulaire de rat. Le test reconnaîtra l’insuline Rt naturelle et recombinante. Principe de la méthode l’ELISA sandwich en phase solide d’insuline de rat (essai immuno-enzymatique) est conçu pour mesurer la quantité de la cible liée entre une paire d’anticorps appariée. Un anticorps spécifique à la cible a été prérevêtu dans les puits de la microplaque fournie. Les échantillons, étalons ou témoins sont ensuite ajoutés à ces puits et se lient à l’anticorps immobilisé (capture). Le sandwich est formé par l’ajout du second anticorps (détecteur), une solution de substrat qui réagit avec le complexe enzyme-anticorps-cible pour produire un signal mesurable. L’intensité de ce produit coloré est directement proportionnelle à la concentration de TP (p) présente dans l’échantillon d’origine. Validation rigoureuse Chaque lot fabriqué de ce kit ELISA voit sa qualité testée pour des critères tels que la sensibilité, la spécificité, la précision et la constance de lot à lot. Consultez le manuel du produit pour plus d’informations concernant la validation.
L’insuline est une hormone peptidique sécrétée par les cellules bêta des îlots pancréatiques. Elle régule le métabolisme des glucides, des protéines et des lipides en améliorant le transport membranaire du glucose, des acides aminés et de certains ions. Elle stimule aussi le stockage du glycogène, la formation des triglycérides et la synthèse des protéines et des acides nucléiques. L’insuline est un polypeptide de l’acide-amino 51 produit à partir d’un peptide précurseur, la proinsuline. La proinsuline est clivée post-translationnellement en deux chaînes (peptide A et peptide B) qui sont liées de façon covalente via deux liaisons disulfures et une molécule de peptide C. La carence en insuline entraîne le diabète sucré, l’une des principales causes de morbidité et de mortalité dans la population globale. L’insuline est également présente dans les tumeurs d’origine de cellules B telles que l’insulinome.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion P01322
Plage de dosage 4,69-300 μIU/ml
Sensibilité du dosage 5 μUI/ml
Plage d’étalonnage 5 μIU/ml à 300 μIU/ml
Description Kit d’insuline ELISA, 96 dosages, 1 kit, espèces de rat, famille de protéines d’hormones et de récepteurs, méthode de détection colorimétrique, essai immuno-enzymatique conçu pour la quantification et la détection de l’insuline dans les échantillons
Substances à analyser détectables Insuline et proinsuline de rat, de souris, humaine, porcine et bovine, insuline de rat dans le sérum, le plasma et les milieux de culture cellulaire
Doser ELISA sandwich en phase solide
Conjugué Biotine
Méthode de détection Colorimétrique
Type de produit Kit ELISA
Famille de protéines Hormones & récepteurs
Type d’échantillon Sérum, Surnageant, Surnageant
Spécificité Cette paire d’anticorps ELISA détecte l’insuline et la proinsuline de rat, de souris, humaine, porcine et bovine.
Type de substrat TMB
Suffisant pour 96 dosages
Espèces cibles Rat
À utiliser avec (application) ELISA, dosage des protéines, biologie des protéines, cancérologie, immunologie, neuroscience, neurobiologie, détection des protéines, analyses protéiques
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) 24505, 24506
Symbole de gène(s) Ins1
Espèces hôtes Rat
Coefficient de variation inter-dosage < 12 %
Coefficient de variation intra-dosage < 10 %
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, Étalon, Concentrat de diluant de dosage, Anticorps de détection biotinylé, Tampon de lavage, Chromogène, Solution d’arrêt, Couvercles de plaques adhésives, Plaque de bandelettes à 96-puits préchargées d‘insuline anti-rat, étalon d‘insuline de rat recombinante lyophilisée, tampon de lavage 20 X, réactif d‘anticorps biotinylé, réactif streptavidine-HRP, substrat de TMB, solution d‘arrêt, contient de l‘acide sulfurique 0,2 M, diluant de dosage C, diluée de dosage
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Endocrinologie
Volume d’échantillon Plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl ; surnageant, 100 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Synonyme S/O
Cible Rat
Heure du test 1 heures 20 min
Durée totale du dosage 4 heures 45 min