Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA rat MIP-3 alpha/CCL20
Descrizione
Le MIP-3 alpha/CCL20 de rat quantifie le MIP-3 alpha/CCL20 de rat dans le sérum, le plasma et le surnageant. Le dosage reconnaîtra exclusivement le MIP-3 alpha/CCL20 de rat naturel et recombinant.
La protéine inflammatoire des macrophages de type 3-alpha (MIP-3alpha), également appelé CCL20, est exprimée dans le foie, les poumons, les ganglions lymphatiques et les lymphocytes du sang périphérique. La MIP-3alpha est fortement régulée par les signaux inflammatoires et régulée par la cytokine anti-inflammatoire IL-10. La MIP3alpha signale par le biais du récepteur couplé aux protéines G, CCR6, et agit comme chimiotactique pour les lymphocytes et les cellules dendritiques.
Specifica
Specifica
| Numéro d’adhésion | Exode-1 de la bêta-chimiokine; exode-1 de la bêta-chimiokine; LARC de la chimiokine CC; ST38 de la chimiokine CC; chimiokine C-C 20; ligand chimiokine C-C 20; CCL20; CCL20(1-64); CCL20(1-67); CCL20(2-70); Ligand chimiokine (C-C motif) 20; CKB4; Exode; exode-1; LARC; Chimiokine régulée par le foie et l’activation ; protéine inflammatoire macrophage 3 alpha ; MIP 3 A ; MIP 3 A ; MIP 3 alpha ; MIP 3 A ; MIP3 a; MIP3 alpha; MIP3 a; MIP-3 [a]; MIP3A; MIP-3 A; MIP-3-alpha; M-MIP-3-alpha; SCYA20; petite sous-famille de cytokines inductibles A (Cys-Cys), membre 20; petite sous-famille de cytokines inductibles A20; petite cytokine inductible A20; St38 |
| Plage de dosage | 8,5 à 2 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 8,5 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P97884 |
| Symbole de gène(s) | CCL20 |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Vedi altri risultati |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.