Learn More
Rat monoclonal [SB84a] Anti-Mouse IgG2a heavy chain (Alexa Fluor™ 488), Abcam
Code produit 32116985 Tous les produits Abcam Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 μg
Conditionnement:
250µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
32116985 250 μg 250µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 32116985 Fournisseur Abcam Code fournisseur ab172324250ug
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Rat Monoclonal Antibody
Suitable for Flow Cyt, IHC-Fr. Ideal for fluorescent cell and tissue imaging. Cited in 2 publications.
The product is subject to the following: Abcam Restricted Use Statement
Spécification
Antigène Mouse IgG2a
Applications Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Frozen)
Classification Monoclonal
Clone SB84a
Conjugué Alexa Fluor 488
Formule Preservative: 0.02% Sodium azide, Constituents: PBS, 23% Glycerol (glycerin, glycerine), 1% BSA
Espèces hôtes Rat
Immunogène Mouse IgG2a
Méthode de purification Affinity purification
Quantité 250 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Secondary
Espèces cibles Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Primary Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Conditions d’expédition Blue Ice
Molécule cible Mouse IgG2a