Learn More
Novus Biologicals™ Rat Multi-tissue Tissue MicroArray (Normal)
Code produit 18665020 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 Slides
Conditionnement:
5 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18665020 5 Slides 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18665020 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP278075
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The panel contains 5 to 8 different tissues on one slide.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Quantité 5 Slides
Espèces Rat
À utiliser avec (application) Please bake slides at 60C for 30 minutes before use.