Learn More
Gibco™ Rat Primary Cortical Astrocytes
Click to view available options
Quantité:
1 x 106cellules
Conditionnement:
1 pièce
Description
Gibco Rat Primary Cortical Astrocytes are isolated and cryopreserved from the cortex of Sprague Dawley rats at day E19 of gestation. The astrocytes are passaged only once before cryopreservation and consistently yield post-thaw viability of 70% or greater. Each vial contains 1 million cells per mL and provides a flexible, ready-to-use, and quality alternative to fresh astrocytes.
Système prêt à l’emploi : cellules très pures, morphologie cellulaire et viabilité post-décongélation supérieures et excellente expansion cellulaire. Avec les astrocytes corticaux primaires de rat GIBCO™ , nous proposons aux chercheurs en neurosciences un substitut idéal et prêt à l’emploi aux astrocytes fraîchement isolés. Les cellules sont isolées du cortex de Sprague-Dawley au jour E19 de gestation et de passage une fois, avant la cryoconservation. Chaque flacon contient 1 × 106 cellules/ml de cellules viables (après décongélation). Contrairement aux autres astrocytes primaires de rat disponibles dans le commerce qui produisent environ 50 % de viabilité post-décongélation ou forment des agrégats lors de la décongélation, les astrocytes corticaux primaires de rat Gibco™ donnent systématiquement 70 % de viabilité ou plus post-décongélation. Les astrocytes sont les cellules neurogliales les plus importantes et les plus nombreuses du cerveau et de la moelle épinière. Les astrocytes sont connus pour réguler l’environnement ionique et chimique extracellulaire, réagissent aux lésions du SNC et jouent un rôle fondamental dans la pathogenèse de la mort neuronale ischémique. En outre, ils sont fréquemment utilisés pour l’étude des interactions neurogliales, de la barrière sang-cerveau, des accidents vasculaires cérébraux et d’autres modèles de pathologies. Tous ces facteurs font des astrocytes une source précieuse pour les études de biologie cellulaire, le développement et la transplantation de modèles animaux et potentiellement les applications de thérapie cellulaire.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | À conserver dans de l’azote liquide. |
| Age | Fœtal |
| Type de cellule | Cellules gliales |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |
| Forme | Cryoconservé |
| Espèces | Rat |
| Tissue | Cortex |
| Nbre de cellules | 1 million |
| Type de produit | Astrocyte cortical de rat |
| Quantité | 1 x 106cellules |
| Afficher plus |