Learn More
Gibco™ Rat (Sprague-Dawley) Cryopreserved Hepatocytes, Male
Hépatocytes cryoconservés de rat (Sprague-Dawley), mâle
Marque: Gibco™ RTCS10
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.00280kg
Description
Ces hépatocytes de rat mâle cryoconservés (Sprague-Dawley) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation des médicaments de phase I et de phase II en général.Cellules par flacon : 4 à 8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation stricts vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes ,
Remarque :
ces produits nécessitent une expédition dans des flacons Dewar LN2. Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Spécification
Les flacons d’hépatocytes cryoconservés doivent être stockés dans un flacon Dewar de stockage cryogénique ou dans un congélateur à -135 °C. | |
Culture de cellules hépatocytes | |
Hommes | |
Issu d’un regroupement d’échantillons | |
Gibco™ | |
1 flacon |
Hépatocytes | |
Cryoconservé | |
Rat | |
4 à 8 x 10^6 | |
Hépatocytes | |
Activité enzymatique de phase I et II, morphologie appropriée, viabilité généralement > 75 % |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.