Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TNF-alpha de rat
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Description
Rat TNF-alpha quantitates rat TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TNF-alpha.
Le TNF alpha est une cytokine proinflammatoire multifonctionnelle qui appartient à la superfamille du facteur de nécrose tumorale (TNF). Cette cytokine est principalement sécrétée par le macrophage et se lie à ses récepteurs, TNFRSF1A / TNFR1 et TNFRSF1B / TNFBR. Le TNF alpha est impliqué dans la régulation des cellules immunitaires, la prolifération cellulaire, la différenciation, l’apoptose, le métabolisme lipidique et la coagulation. Le TNF alpha existe en tant que multimeur de deux, trois ou cinq unités non liées de manière non covalente, mais montre une bande unique de 17 kDa suivant SDS-PAGE dans des conditions non réductrices. Des études de knock-out chez les souris ont également suggéré la fonction neuroprotectrice du TNF alpha et ont été observées pour provoquer une nécrose tumorale lorsqu’il est injecté dans des souris porteuses de tumeurs. D’autres fonctions du TNF-alpha incluent son rôle dans la réponse immunitaire à des infections bactériennes, virales, parasitaires et certaines infections fongiques, ainsi que son rôle dans la nécrose de tumeurs spécifiques. Le TNF alpha provoque la cytolyse ou la cytostase de certaines cellules transformées, étant synergique avec l’interféron gamma dans sa cytotoxicité. Cette cytokine a été impliquée dans une grande variété de maladies, y compris les maladies auto-immunes, la résistance à l’insuline et le cancer.
Spécification
Spécification
| Numéro d’adhésion | Protéine APC1 ; cachectine ; C-domaine 1 ; C-domaine 2 ; CTNF ; DADB-70P7.1; PDD; ICD1; ICD2; domaine intracellulaire 1; Domaine intracellulaire 2 ; fragment N-terminal ; NTF ; RATTNF ; TNF ; TNF alpha ; TNF superfamille ; TNF a ; TNF, dérivé du macrophage ; TNF, dérivé de monocyte; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Facteur de nécrose tumorale ; facteur de nécrose tumorale (superfamille TNF, membre 2) ; facteur de nécrose tumorale alpha ; facteur de nécrose tumorale alpha (cachétine) ; facteur de nécrose tumorale alpha précurseur ; facteur de nécrose tumorale ligand 1 F ; facteur de nécrose tumorale ligand superfamille membre 2 ; facteur de nécrose tumorale, forme membranaire ; facteur de nécrose tumorale, forme soluble ; Facteur de nécrose tumorale alpha ; facteur de nécrose tumorale alpha précurseur ; facteur de nécrose tumorale ; facteur de nécrose tumorale |
| Plage de dosage | 25 à 20 000 pg/ml |
| Sensibilité du dosage | 25 pg/ml |
| Conjugué | Biotine |
| Type de produit | ELISA |
| Type d’échantillon | Plasma, Sérum, Surnageant |
| À utiliser avec (équipement) | Lecteur de microplaques colorimétriques |
| Identification génétique (Entrez) | P16599 |
| Symbole de gène(s) | Tnf |
| Coefficient de variation inter-dosage | <12% |
| Afficher plus |