Learn More
Invitrogen™ Kit ELISA de TNF-alpha de rat
Code produit. p-7219926
Click to view available options
Quantité:
96 dosages
Conditionnement:
96 pièces
Code produit. 17115073
Marque: Invitrogen™ ERA56RB
ELISA
Rat TNF-alpha quantitates rat TNF-alpha in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant rat TNF-alpha.
Le TNF alpha est une cytokine proinflammatoire multifonctionnelle qui appartient à la superfamille du facteur de nécrose tumorale (TNF). Cette cytokine est principalement sécrétée par le macrophage et se lie à ses récepteurs, TNFRSF1A / TNFR1 et TNFRSF1B / TNFBR. Le TNF alpha est impliqué dans la régulation des cellules immunitaires, la prolifération cellulaire, la différenciation, l’apoptose, le métabolisme lipidique et la coagulation. Le TNF alpha existe en tant que multimeur de deux, trois ou cinq unités non liées de manière non covalente, mais montre une bande unique de 17 kDa suivant SDS-PAGE dans des conditions non réductrices. Des études de knock-out chez les souris ont également suggéré la fonction neuroprotectrice du TNF alpha et ont été observées pour provoquer une nécrose tumorale lorsqu’il est injecté dans des souris porteuses de tumeurs. D’autres fonctions du TNF-alpha incluent son rôle dans la réponse immunitaire à des infections bactériennes, virales, parasitaires et certaines infections fongiques, ainsi que son rôle dans la nécrose de tumeurs spécifiques. Le TNF alpha provoque la cytolyse ou la cytostase de certaines cellules transformées, étant synergique avec l’interféron gamma dans sa cytotoxicité. Cette cytokine a été impliquée dans une grande variété de maladies, y compris les maladies auto-immunes, la résistance à l’insuline et le cancer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Numéro d’adhésion Protéine APC1 ; cachectine ; C-domaine 1 ; C-domaine 2 ; CTNF ; DADB-70P7.1; PDD; ICD1; ICD2; domaine intracellulaire 1; Domaine intracellulaire 2 ; fragment N-terminal ; NTF ; RATTNF ; TNF ; TNF alpha ; TNF superfamille ; TNF a ; TNF, dérivé du macrophage ; TNF, dérivé de monocyte; TNFA; TNF-a; TNFalpha; TNF-alpha; Tnfsf1a; TNFSF2; TNFa; TNLG1F; Facteur de nécrose tumorale ; facteur de nécrose tumorale (superfamille TNF, membre 2) ; facteur de nécrose tumorale alpha ; facteur de nécrose tumorale alpha (cachétine) ; facteur de nécrose tumorale alpha précurseur ; facteur de nécrose tumorale ligand 1 F ; facteur de nécrose tumorale ligand superfamille membre 2 ; facteur de nécrose tumorale, forme membranaire ; facteur de nécrose tumorale, forme soluble ; Facteur de nécrose tumorale alpha ; facteur de nécrose tumorale alpha précurseur ; facteur de nécrose tumorale ; facteur de nécrose tumorale
Plage de dosage 25 à 20 000 pg/ml
Sensibilité du dosage 25 pg/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Identification génétique (Entrez) P16599
Symbole de gène(s) Tnf
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible TNF alpha
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min