Learn More
Novus Biologicals™ Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal)
Code produit 18211472 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 flacons
Conditionnement:
2 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
18211472 2 flacons 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18211472 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NB82089440
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
The Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Whole Normal) is derived from rat. It has been validated for the following applications: Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Western Blot
Tissue Universal
Quantité 2 flacons
Tampon de stockage HEPES (pH 7.9), MgCl2, KCl, EDTA, Sucrose, Glycerol, Sodium deoxycholate, NP-40, and a cocktail of protease inhibitors
Spécificité du test Universal Protein Lysate: Rat Normal Tissues
Fraction cellulaire Whole
État des tissus Normal
Réactivité croisée Rat
Espèces hôtes Rat
Concentration 5 mg/mL
Type de produit Rat Universal Protein Whole Tissue Lysate (Adult Normal)
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Étape du cycle de vie Adulte
Protein State Native
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche