Learn More
Gibco™ Rat (Wistar) Cryopreserved Hepatocytes, Plateable Female
Click to view available options
Conditionnement:
1mL
Description
Ces hépatocytes de rat femelle cryoconservés traçables (Wistar) ont été caractérisés pour les activités enzymatiques de métabolisation des médicaments de phase I et de phase II générales.
Cellules par flacon : 4–8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO™
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation strictes vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Activités enzymatiques de phases I et II
Morphologie adéquate
Viabilités généralement >75 %
Pouvoir d’adhérence
Formation et intégrité des monocouches
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés.
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes.
Remarque :
Ces produits devant être expédiés en flacons Dewar LN2, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Cellules par flacon : 4–8 millions
Obtenez les résultats dont vous avez besoin avec les hépatocytes GIBCO™
Des hépatocytes de haute qualité avec des viabilités élevées, des niveaux d’expression enzymatique in vivo et une morphologie cellulaire adéquate augmentent la capacité à tirer des corrélations in vitro⁄in vivo et de prendre des décisions concernant le devenir d’un composé. Des techniciens expérimentés et des techniques d’isolement exclusives associés à des critères de commercialisation strictes vous garantissent de recevoir les hépatocytes cryoconservés de la plus haute qualité.
Chaque lot est testé pour :
Usage exclusivement réservé à la recherche. Non utilisé à des fins thérapeutiques ou diagnostiques humaines ou animales.
Liens connexes :
En savoir plus sur nos hépatocytes cryoconservés.
En savoir plus sur notre gamme complète d’hépatocytes.
Remarque :
Ces produits devant être expédiés en flacons Dewar LN2, des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | Hépatocytes cryoconservés stockés dans de l’azote liquide (LN2). |
| Type de cellule | Hépatocytes |
| Forme | Cryoconservé |
| Espèces | Rat |
| Source du donneur | Pooled |
| Gamme de produits | Gibco |