Learn More
Agent nettoyant alcalin RBS™
Click to view available options
Gamme de produits:
RBS 25
Conditionnement:
20L
Description
- RB525 est moussant, avec un pH de 10,3 lors de l’utilisation de 20 g par litre d’eau, adapté au trempage
- RB535 est moussant, avec un pH de 10,3 lors de l’utilisation de 20 g par litre d’eau, adapté au trempage et permet un nettoyage prolongé sans précipitation de calcium
- RB550 est non moussant, avec une action bactérienne avec un pH de 10,6 lors de l’utilisation de 10 g par litre d’eau, adapté aux machines à laver automatique et à tremper
- Les trois sont adaptés aux nettoyeurs à ultrasons
- Le RBSVIRO est un agent moussant, surfaçant, non toxique, non irritant et non corrosif dont le pH est de 7, adapté au trempage
Spécification
Spécification
| Type de produit | Agent de nettoyage alcalin |
| Gamme de produits | RBS 25 |
| Aspect | Incolore |
| Type de conteneur | Tambour |
| À utiliser avec (application) | Convient aux surfaces de trempage et de nettoyage et à la décontamination radioactive |
| Quantité | 20 L |