Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide RC6 Chemistry-HYBRID
Code produit. 10693562 Tous les produits Vacuubrand Produits
Click to view available options
Type de bouchon:
CEE
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10693562
Marque: BrandTech™ VACUUBRAND™ 20698560
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour les applications sous vide fin
Combine la technologie de pompe à vide à membrane et à palettes pour supporter la lyophilisation et les distillations moléculaires, avec une réduction considérable de l’entretien et des déchets d’huile moins dangereux. La pompe à membrane de conception chimique est utilisée pour renforcer la pompe à palettes. Cette configuration maintient l’huile de la pompe sous vide, réduisant ainsi la condensation des vapeurs de solvants dans l’huile de la pompe et les changements d’huile jusqu’à 90 % par rapport aux conceptions de palettes classiques.
  • Déplacement d’air libre : 4.1cfm
  • Vide limite : 4 × 10-4 mbar
  • L’entrée à haut débit et sans restriction garantit des débits élevés sous vide
  • Comprend un filtre séparateur de brouillard d’huile
Informations sur la commande
Dimensions : 20 x 12 x9 po. (51 x 30,5 x 23 cm) (L x l x H). Poids net : 53 lb (24,2 kg).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Puissance (CV) 0.5 hp
Ampérage 2.6/2.7 A
Comprend Piège à froid GKF 1000i, filtre à brouillard d’huile, vanne, raccord en T, ballast à gaz
Régime moteur 1500 à 1800
Certifications/Conformité UL
Alimentation électrique 230 V, 50/60 Hz
Modèle RC6
Niveau sonore 50 dBA
Type de bouchon CEE
Température (métrique) de stockage -10°C à +60°C
Poids (impériale) 53.3 lb
Poids (métrique) 24.2 kg
Température (impériale) max. 104°F
Température (métrique) Max 40°C
Température (métrique) min. 12°C
Débit 3,5/4,1 PCM
À utiliser avec Lyophilisateurs, concentrateurs centrifuges de paillasse ou autres systèmes d’évaporation à basse température de solvants à point d’ébullition élevé, distillations moléculaires
Fréquence 50/60 Hz
Hauteur totale (impériale) 9 in
Hauteur totale (métrique) 23 cm
Longueur totale (impériale) 20 in
Longueur totale (métrique) 51 cm
Largeur totale (impériale) 12 in
Classification du boîtier 40
Pression maximale 1,1 bars
Tension 230 V