Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ Pompe à vide RC6 Chemistry-HYBRID
Tous les produits Vacuubrand ProduitsDescription
Combine la technologie de pompe à vide à membrane et à palettes pour supporter la lyophilisation et les distillations moléculaires, avec une réduction considérable de l’entretien et des déchets d’huile moins dangereux. La pompe à membrane de conception chimique est utilisée pour renforcer la pompe à palettes. Cette configuration maintient l’huile de la pompe sous vide, réduisant ainsi la condensation des vapeurs de solvants dans l’huile de la pompe et les changements d’huile jusqu’à 90 % par rapport aux conceptions de palettes classiques.
- Déplacement d’air libre : 4.1cfm
- Vide limite : 4 × 10-4 mbar
- L’entrée à haut débit et sans restriction garantit des débits élevés sous vide
- Comprend un filtre séparateur de brouillard d’huile
Informations sur la commande
Dimensions : 20 x 12 x9 po. (51 x 30,5 x 23 cm) (L x l x H). Poids net : 53 lb (24,2 kg).
Spécification
Spécification
| Puissance (CV) | 0.5 hp |
| Ampérage | 2.6/2.7 A |
| Comprend | Piège à froid GKF 1000i, filtre à brouillard d’huile, vanne, raccord en T, ballast à gaz |
| Régime moteur | 1500 à 1800 |
| Certifications/Conformité | UL |
| Alimentation électrique | 230 V, 50/60 Hz |
| Modèle | RC6 |
| Niveau sonore | 50 dBA |
| Type de bouchon | CEE |
| Température (métrique) de stockage | -10°C à +60°C |
| Afficher plus |