Learn More
KNF™ Évaporateurs rotatifs RC600 et RC900 PROMO
Code produit. 15573870
Click to view available options
Description:
Type de prise : EU
Type de prise : Royaume-Uni
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 15573870
Marque: KNF™ 302500/302686
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Les nouveaux évaporateurs rotatifs RC600 et RC900 possèdent un large éventail de fonctions alliant sécurité, simplicité d’utilisation et fiabilité dans les laboratoires à utilisateurs multiples. Les deux modèles offrent une fonction de mémoire pour la hauteur et la vitesse de rotation des flacons.
  • La forme du bain permet d’utiliser moins de liquides et d’énergie
  • Compacts pour économiser de l’espace sur la paillasse / hotte
  • Faciles à ajuster, fixation du flacon d’une seule main
  • Bain sans fil avec bec verseur et poignées de maintien pour plus de sécurité
  • Contrôles simples et intuitifs pour une utilisation simple
  • Fonction de mémorisation de la hauteur du flacon et de la vitesse de rotation
  • Couvercle de protection pour bain 'intelligent' en option, peut interrompre la rotation et soulever le flacon du bain en cas d’ouverture du couvercle pendant le fonctionnement
  • Réglage sûr et facile de l’angle du flacon sans risque de chute du condenseur
  • Condenseur haute efficacité avec fonction 'anti-effet de cheminée'
  • Fonctionnement silencieux
  • Contrôle du vide automatique en cas d’utilisation avec le système de vide KNF SC920
  • Condenseur à glace sèche disponible
Propre au modèle :
Modèle : RC600
  • Fixation sur la tour pour optimiser l’espace sur la paillasse
Spécification
Description Type de prise : EU
Affichage LCD
Comprend Sans couvercle pour bain
Type Évaporateur rotatif
Modèle RC600