Learn More
R&D Systems™ RCAN3 Overexpression Lysate
Code produit 18288430 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,1 mg
Conditionnement:
0.10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18288430 0,1 mg 0.10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18288430 Fournisseur R&D Systems™ Code fournisseur NBL115240
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The RCAN3 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Lignée cellulaire The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC27755 and based on accession number NM_13441. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Quantité 0,1 mg
Tampon de stockage RIPA buffer
Pureté Protein
Spécificité du test Homo sapiens RCAN family member 3 (RCAN3), mRNA.
Contenu et stockage -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Gamme de produits Novus
Catégorie de recherche Neuroscience
Protein State Native
À utiliser avec (application) Western Blot
Usage exclusivement réservé à la recherche