Learn More
Hirschmann™ Agent de nettoyage et de désinfection Rea-des™ 2000
Click to view available options
Type de conteneur:
Flacon
Tambour
Conditionnement:
1L
30L
Description
- Nettoie et désinfecte en une seule opération
- Bactéricide, fongicide, inactivation du virus en cas d’hépatite B et de VIH
- Non corrosif en cas de matériaux courants
- Rince sans laisser de résidus
- Économique : 0,8 à 2 %% de solution de travail
- À utiliser dans tous les domaines présentant un risque d’infection, comme les hôpitaux, les cabinets médicaux, l’industrie pharmaceutique et alimentaire et bien plus encore
- Convient également aux maisons de retraite, aux écoles, aux jardins d’enfants et aux grandes cuisines
Spécification
Spécification
| Concentration | 0,8 à 2% |
| Type de conteneur | Flacon |
| À utiliser avec (application) | Nettoyage, désinfection |
| À utiliser avec (équipement) | Appareils en verre, surfaces lavables |
| Volume (métrique) | 1 L |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- rea-des 2000, liquid cleaning
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contient: trisodium nitrilotriacetate, sodium etasulphate, citric acidmonohydrate