Learn More
Thermo Scientific™ Blocs en aluminium Reacti-Block™
Code produit. 11557500 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Type:
Reacti-Block A-1
Reacti-Block B-1
Reacti-Block C-1
Reacti-Block F
Reacti-Block L
Reacti-Block M-1
Reacti-Block Q-1
Reacti-Block S-1
Reacti-Block T-1
Reacti-Block U-1
Reacti-Block V-1
Reacti-Block Z-1
Reacti-Block G
Reacti-Block K
Description:
Blanc - Aucun trou (pour le perçage personnalisé), hauteur de 5,1 cm
Contient 13 flacons Reacti-Vial de 0,3 ml ou 1 ml ; 13 trous (14 mm de diamètre x 23 mm de profondeur)
Contient 13 flacons avec bouchon à vis et septum de 3,5 ml ; 13 trous (15 mm de diamètre x 34 mm de profondeur)
Contient 13 tubes à essai de 13mm de diamètre ; 13 trous (14mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Contient 16 flacons Reacti-Vial de 0,1 ml ; 16 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur)
Contient 17 tubes à essai pour microcentrifugeuse ; 17 trous (11 mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Contient 4 tubes d’hydrolyse sous vide de 18 ml ; 4 trous (19 mm de diamètre x 64 mm de profondeur)
Contient 6 flacons Reacti-Vial de 27,5 ml ; 6 trous (28,5 mm de diamètre x 70 mm de profondeur)
Contient 8 flacons Reacti-Vial de 10 ml ; 8 trous (25 mm de diamètre x 46 mm de profondeur)
Contient 8 tubes d’hydrolyse sous vide de 6 ml ; 8 trous (10 mm de diamètre x 64 mm de profondeur)
Contient 8 tubes à essai de 20mm de diamètre ; 8 trous (21mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Contient 9 flacons Reacti-Vial de 0,1 mm ; 9 trous (12 mm de diamètre x 21 mm de profondeur)
Contient 9 flacons Reacti-Vial de 3 ml ou 5 ml ; 9 trous (21 mm de diamètre x 32 mm de profondeur)
Contient 9 tubes à essai de 16 mm de diamètre ; 9 trous (17 mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 11557500
Marque: Thermo Scientific™ TS18819
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Configurez le module Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ à blocs d’aluminium interchangeables avec les différentes configurations de trous pour flacons et tubes.
Configurez votre module de chauffage et d’agitation Thermo Scientific™ Reacti-Therm™ avec ces blocs en aluminium interchangeables Thermo Scientific™ Reacti-Block™. Disponibles dans une grande variété de configurations de trous, ils peuvent accueillir presque toutes les tailles de petits flacons de réaction, de tubes à essai ou de microtubes à centrifuger Thermo Scientific™ Reacti-Vial™. Les blocs Reacti-Block sont fabriqués en alliage d’aluminium pour une conductivité thermique optimale et contiennent un puits de thermomètre. De nombreux blocs sont compatibles avec l’évaporateur Thermo Scientific™ Reacti-Vap™.
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions.
Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Diamètre (métrique) interne 11 mm
Description Contient 17 tubes à essai pour microcentrifugeuse ; 17 trous (11 mm de diamètre x 45 mm de profondeur)
Matériau Alliage d’aluminium
À utiliser avec (équipement) Tubes à essai pour microcentrifugeuse
Type Reacti-Block V-1