Learn More
KGW Isotherm™ Cadre de support stationnaire pour récipient de réaction
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
500 x 500 x 1 500 mm
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une configuration complète du réacteur comprend les éléments suivants :
- Récipient de réaction
- Gaine thermique, connexion DN15
- Couvercle du réacteur
- Joint torique
- Agitateur, avec joints dynamiques et couplage
- Joint et support pour récipients de réacteur
- Cadre
Spécification
Spécification
| Matériau | Acier inoxydable (V2A) |
| Hauteur (métrique) | 1500 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 500 x 500 x 1 500 mm |
| Longueur (métrique) de la base | 500 mm |
| Largeur (métrique) de la base | 500 mm |
| Diamètre (métrique) de la tige | 27 mm |
| Comprend | Bride NW150 |
| Type de produit | Cadre stationnaire |
| Forme | Base carrée |
| Couleur | Argent |
| Afficher plus |