Learn More
Thermo Scientific Chemicals Bleu réactif 4, teneur en colorant ca 40 %
Code produit. p-7020828
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11459723
Marque: Thermo Scientific Chemicals A12911.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 13324-20-4 | C23H14Cl2N6O8S2 | 637.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 13324-20-4
Formule moléculaire C23H14Cl2N6O8S2
Poids moléculaire (g/mol) 637.42
Numéro MDL MFCD00001218
Clé InChI RTLULCVBFCRQKI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme C.I. 61205; Procion™ Blue MX-R
CID PubChem 25863
Nom IUPAC 1-amino-4-({3-[(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-sulfophenyl}amino)-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracene-2-sulfonic acid
SMILES NC1=C(C=C(NC2=CC=C(C(NC3=NC(Cl)=NC(Cl)=N3)=C2)S(O)(=O)=O)C2=C1C(=O)C1=CC=CC=C1C2=O)S(O)(=O)=O
Specifications
Nom chimique ou matériau Reactive Blue 4
Note relative au nom dye content ≈40%
Poids de la formule 637.44
Odeur Odorless
Quantité 25 g