Learn More
Poudre de gélose LB prête à l’emploi
Code produit. 15885368 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
Code produit. 15885368
Marque: Thermo Scientific J75851.A1
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Pour la propagation des bactéries
pH(3,5 %, H2O) : 7,0±0,2
Contenu :
  • Peptone de caséine : 10 gm/l
  • Extrait de levure : 5 gm/l
  • Chlorure de sodium : 5 gm/l
  • Gélose : 15 gm/l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme Poudre
Type de produit Agar
À utiliser avec (application) Propagation des bactéries
Type d’emballage Bouteille en plastique
Quantité 1 kg