Learn More
Cytiva Kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go™ GenomiPhi HY
Code produit. 12987160 Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
Nbre de réactions:
24
96
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12987160
Marque: Cytiva 25660324
Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative de l’ensemble du génome avec un rendement de 40 à 60 ++g réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY fait partie de la gamme de produits de la gamme de polymérase d’ADN Phi29 de Cytiva.
  • Amplification représentative de l’ensemble du génome.
  • Bouchons préformulés, prédistribués, en dose individuelle, lyophilisés pour une préparation rapide de la réaction et une reproductibilité supérieure.
  • Amplification représentative de l’ensemble du génome.
  • L’expédition et le stockage à température ambiante facilitent l’accès et réduisent l’empreinte carbone.
  • Fournit de l'ADN de haute qualité (par exemple pour le génotypage à haut débit et l'archivage de l'ADN).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver le kit à température ambiante. Une fois ouvert, resceller complètement le sachet contenant les agglomérats du kit d’amplification d’ADN Ready-To-Go GenomiPhi V3. Pour garantir une durée de conservation maximale et des performances optimales, le stockage dans un dessiccateur est recommandé. Stockez recons
Description Le kit d’amplification de l’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY permet l’amplification hautement efficace et représentative de l’ensemble du génome avec un rendement de 40 à 60 μg réalisé à partir de quelques nanogrammes d’échantillons d’ADN.
À utiliser avec (application) Amplification de l’ADN génomique
Comprend 1 tampon de dénaturation 2X de 2,6 ml, 3 bandes à 8 puits, gâteaux Ready-To-Go™ GenomiPhi HY, 1 flacon d’ADN de contrôle, 12 bandes de 8 bouchons bombés
Nbre de réactions 24
Type de produit Kit d’amplification d’ADN illustra Ready-To-Go GenomiPhi HY 24 réactions
Dimensions > 10 kb
Heure du test 4 h